DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Fischsperma)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1B1509-25GEA 209 EUR InStock
1B1509-25G
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Fischsperma)
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
DNA, salt, from fish sperm is an effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
MDL Number: MFCD00130921
CAS-Nummer: 9007-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge