Adapters, cone with stopcock, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MF11/2/SC MF11/3/SC MF11/4/SC MF11/1/SC
201-8596EA 73.3 EUR InStock
201-8596 201-8599 201-3009 201-0263
Adapters, cone with stopcock, Quickfit®
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
Adapter, PYREX®, Borosilikatglas, Quickfit®-Verbindungen, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rotaflo® PTFE-Allzweckhahn (GP) für feine Durchflussregelung und sicheren Verschluss. Abnehmbare Kunststoff-Schraubgewindeanschlüsse ermöglichen die einfache und sichere Montage von Gummischläuchen usw.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge