Schliffklemmen für Kegelschliffe
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 3.9 EUR InStock
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Schliffklemmen für Kegelschliffe
Klemmen Schliffklemmen
POM, farbig. Für festen und sicheren Sitz von Kegelschliffverbindungen. Ein Zerkratzen des Glases wie bei herkömmlich Schliffklammern aus Metall wird bei diesen Klammern aus Kunststoff verhindert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Robust, einfache Montage und Demontage
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge