Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ortho-Phosphorsäure 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20623.292EA 66.6 EUR InStock
20623.292 20623.361
ortho-Phosphorsäure 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
ortho-Phosphorsäure


Formel: H₃PO₄
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge