Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 3 Stunden
Lieferant: ALUMINES DURMAX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20992.263
20992.263EA 84.8 EUR InStock
20992.263
Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 3 Stunden
Aluminium oxide
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge