Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

21289.236EA 44.2 EUR InStock
21289.236 21289.293
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
di-Ammoniumoxalat Monohydrat


Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 101.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge