Gestell zur Inkubation von Petrischalen
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F189831000
216-2744EA 179 EUR InStock
216-2744
Gestell zur Inkubation von Petrischalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
PP.
  • Stapelbar, dadurch optimale Ausnutzung der Brutschrank-Kapazität
  • Für fünf mit 100 mm Durchmesser bzw. 15 mit 60 mm Durchmesser Petrischalen ausgelegt
  • Großes Beschriftungsfeld erleichtert die Identifikation kritischer Proben durch Markierer oder Etiketten
B×T×H: 251×237×35 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge