Honiggläser
Lieferant: MUELLER KREMPEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14.027.21 14.027.22 14.027.64
216-3605EA 22.4 EUR InStock
216-3605 216-3606 MUEL14.027.64
Honiggläser
Dosen Dosen, Universal
Klarglas, ohne Deckel
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
  • Metall-Schraubverschluss separat erhältlich (siehe 216-3664 und 216-3664)
Perfekt für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge