Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kanister, Weithals, für die meisten anspruchsvollen Anwendungen, NALGENE

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2241-0050
216-4402EA 185 EUR InStock
216-4402
Kanister, Weithals, für die meisten anspruchsvollen Anwendungen, NALGENE
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Verschluss.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stabile, robuste, platzsparende Konstruktion

Bessere Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefliegendem Schwerpunkt. Die extra große Öffnung (120 mm Ø) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen. Eingeformter Griff und Vertiefung im Boden sichern leichteres, genaueres Füllen und Entleeren. Ideal zur Lagerung von Pulvern und anderen festen Substanzen. Permanente Graduierung in Gallonen und Litern.  

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge