Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calcium phosphate tribasic Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


22421.460EA 1970 EUR InStock
22421.460 22421.290
Calcium phosphate tribasic Ph. Eur.
Calcium phosphate tribasic
Achtung! Bitte beachten: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)


Formel: Ca₅HO₁₃P₃
Melting Pt: 1700 °C
Dichte: 3,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010904
CAS-Nummer: 12167-74-7
EINECS: 235-330-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Ca) 35,0 - 40,0 %
Identification (PO₄) Passes test
Identification (Ca) Passes test
Cl (Chloride) ≤ 0,15 %
F (Fluoride) (skip lot) ≤ 75 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 0,5 %
Elemental impurities (As) ≤ 2 ppm
Elemental impurities (Pb) ≤ 1 ppm
Fe (Iron) ≤ 400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Acid-insoluble matter ≤ 0,2 %
Loss on ignition (800 ± 50°C; 30 min) ≤ 8,0 %
Residual solvents Passes test
Residual metal catalysts (skip lot): .
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge