Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22594.237EA 221 EUR InStock
22594.237 22594.294
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumcer(IV)nitrat


Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Melting Pt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge