N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
24901-25MG
24901-25MGEA 227 EUR InStock
24901-25MG
N-Octadecanoyl nile blue, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
N-Octadecanoyl nile blue
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity.
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₃₈H₅₃N₃O₂
CAS-Nummer: 125829-24-5
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge