Lactose Monohydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24945.291EA 46.5 EUR InStock
24945.291 24945.360
Lactose Monohydrat, GPR RECTAPUR®
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Melting Pt: 223 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 54.4 - 55.9 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (120°C) 4.0 - 5.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge