Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

25300.290EA 95.6 EUR InStock
25300.290 25300.368
Mangan(II)sulfat Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mangan(II)sulfat Monohydrat


Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Melting Pt: 700
Dichte: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..