Aluminiumfolie, Bögen
Lieferant: Korff
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
60410
293-4321EA 24.8 EUR InStock
293-4321
Aluminiumfolie, Bögen
Aluminiumfolien
Reinaluminium 99,0 bis 99,5%.
  • Kommt im praktischen Spender
  • Vorgeschnitten
Ideal zur Verpackung, Abdeckung und Isolierung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge