Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

293060500 293062500 293060010
293060500.EA 37.8 EUR InStock
293060500. 293062500. 293060010.
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98+%
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat


Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Melting Pt: 140 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark pink to red-pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Alkaline earth metals ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge