Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Dinatriumsalz 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


30031.294EA 63 EUR InStock
30031.294 30031.408
EDTA Dinatriumsalz 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz


Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,0499 - 0,0501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge