Bithionol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31622-250MG
31622-250MGEA 54 EUR InStock
31622-250MG
Bithionol, Supelco®
Bithionol
Formel: C₁₂H₆Cl₄O₂S
MDL Number: MFCD00055727
CAS-Nummer: 97-18-7
EINECS: 202-565-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52debab2e5258fe04f9109bce8eeb8aedfd7a56&vid=b52debab2e5258fe04f9109bce8eeb8aedfd7a56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge