meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Natriummetaphosphat
33267.09 33267.22 33267.36
33267.09EA 35.1 EUR InStock
33267.09 33267.22 33267.36
meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS
meta-Phosphoric acid
CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.2 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 2,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge