Fasshahn, belüftet
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
332862KEA 74.1 EUR InStock
332862K
Fasshahn, belüftet
Armaturen und Spülbecken Armaturen
PE, weiß, ³/₄" Schraubgewinde.
Lieferung mit 2" Adapter (PE) für 25-Liter- und 200-Liter-Fässer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge