Drucken

3,4-Dicyananilin, Sigma-Aldrich®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

336017-5G
336017-5GEA 300 EUR
336017-5G
3,4-Dicyananilin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dicyananilin
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143.15 g/mol
Siedepunkt: 321
Melting Pt: 180…182 °C
MDL Number: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a9e0ab43e9d51ea67c66bbe817f59e612343a64&vid=6a9e0ab43e9d51ea67c66bbe817f59e612343a64&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more