5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin), Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
343333-50
343333-50EA 98.3 EUR InStock
343333-50
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin), Millipore®
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MDL Number: MFCD00006530
CAS-Nummer: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge