Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetonitril ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Flüssigchromatographie, Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
34881-18LEA 2966.4 EUR InStock
34881-18L 34881-45L 34881-7L 34881-1L 34881-2.5L 34881-4X2.5L 34881-30L-RC
Acetonitril ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Flüssigchromatographie, Riedel-de Haën™
Acetonitril
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life


Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 82 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b965ef40b6e61dd29b33363d25c3df2038fea764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 200 nm Min. 50 %
Transmittance at 220 nm Min. 90 %
Transmittance from 240 nm Min. 99 %
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Autoignition Temperature 973 °F

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge