Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat, Millipore®

Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
35675-100EA 88.5 EUR InStock
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat, Millipore®
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat


Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MDL Number: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge