Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gadolinium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Unter Argon in Ampullen verpackt

35736.06 35736.14
35736.06EA 200 EUR InStock
35736.06 35736.14
Gadolinium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Gadolinium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10138-52-0 Molecular Formula: GdCl3 Formula Weight: 263.61 Physical Form: Powder, Ampouled Under Argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 609° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011024


Formel: Cl₃Gd
Melting Pt: 609 °C
Dichte: 4,52 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011024
CAS-Nummer: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6
Merck Index: 14,4326
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge