Chloroform ≥99,8% stabilisiert, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol 0,5-1,0%
366927-2.5L
366927-2.5LEA 161.89 EUR InStock
366927-2.5L
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroform
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1731042
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 62 °C
Melting Pt: –64 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: Entflammt nicht
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=96870c784520df552dcde9a71610c883a1c71b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.80 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid and chloride complying
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Free chlorine complying
Reaction against H₂SO₄ complying
Acetone, aldehydes (neßler test) complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 290 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 255 nm Max. 0.15
Absorbance at 245 nm Max. 1.00
APHA Max. 10
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge