Abklatschplatten
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
629161_600 629180_600
391-3260EA 301 EUR InStock
391-3260 391-0258
Abklatschplatten
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, kristallklar. Die Kontaktschalen finden ihre Anwendung bei Hygienekontrollen zum Nachweis von Mikroorganismen bzw. beim Prüfen der Effektivität von Reinigung und Desinfektion an ebenen Flächen mittels Abklatschkulturen. Besonders in der pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie ist die Untersuchung des Keimgehalts und der Keimart an Oberflächen von großem Interesse, um mögliche Infektionsherde zu erkennen und zu identifizieren.
  • Gammasterilisiert
  • Belüftete oder nicht-belüftete Optionen
  • Graduierung und Aufteilung in 10 mm-Quadrate ermöglicht eine schnelle und einfache Auszählung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge