Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumthiosulfat, wasserfrei ≥98,0%, körnig, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


3953-01EA 78.7 EUR InStock
3953-01 3953-09
Natriumthiosulfat, wasserfrei ≥98,0%, körnig, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat


Formel: Na₂S₂O₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge