Strontium molybdenum oxide 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40238.09 40238.18 40238.30 40238.A1
40238.09EA 50.5 EUR InStock
40238.09 40238.18 40238.30 40238.A1
Strontium molybdenum oxide 99%
Strontium molybdenum oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13470-04-7 Molecular Formula: SrMoO4 Formula Weight: 247.56 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 4.540 Melting Point: dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in acid MDL No.: MFCD00049550
Formel: SrMoO₄
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 4,540
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049550
CAS-Nummer: 13470-04-7
EINECS: 236-730-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge