Holmium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40575.NC
40575.NCEA 264 EUR InStock
40575.NC
Holmium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Holmium(III)perchlorat
CAS No.: 14017-54-0 Molecular Formula: Ho(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 571.37 (463.28anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.57 Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00064643
Formel: Cl₃HoO₁₂
Dichte: 1,57
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064643
CAS-Nummer: 14017-54-0
EINECS: 237-839-9
UN: 3211
ADR: 5.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge