Kohlenstoff ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40830.KS
40830.KSEA 656 EUR InStock
40830.KS
Kohlenstoff ≥99,999% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Carbon
Purity: 99.999% Physical Form: Hot Pressed MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Siedepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3727 °C
Dichte: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge