Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41379.04 41379.09 41379.18
41379.04EA 70.4 EUR InStock
41379.04 41379.09 41379.18
Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Xylenolorange Tetranatriumsalz
CAS No.: 3618-43-7 Molecular Formula: C31H28N2Na4O13S Formula Weight: 760.59 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00044293
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Melting Pt: 210 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge