Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Propanol, wasserfrei ≥99,9%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen

41842.AK 41842.K2 41842.M1
41842.AKEA 45.5 EUR InStock
41842.AK 41842.K2 41842.M1
1-Propanol, wasserfrei ≥99,9%
1-Propanol
Purity: 99.9% CAS No.: 71-23-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2OH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 0.804 Refractive Index: 1.3850 Odour: Alcohol-like Melting Point: -127° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1098242 Merck Reference: 14,7842 UN No.: 1274 MDL No.: MFCD00002941


Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C
Melting Pt: –127 °C
Dichte: 0,804
Flash-Pt: 15 °C (59 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7842
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=b4a45c3a7a92d9e6aed8d1d3bcf6b139b7a0e31f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge