Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%), Kugeln, Ø 4 mm (0.16 in) Type 316
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
42021.KN
42021.KNEA 75.2 EUR InStock
42021.KN
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%), Kugeln, Ø 4 mm (0.16 in) Type 316
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt% MDL No.: MFCD00148499
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge