Gallium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
43879.06 43879.14 43879.22
43879.06EA 88.9 EUR InStock
43879.06 43879.14 43879.22
Gallium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Gallium(III)chlorid
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-90-3 Molecular Formula: GaCl3 Formula Weight: 176.03 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 2.47 Appearance: White Melting Point: 78° Boiling Point: 201° Merck Reference: 14,4348 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011018
Formel: Cl₃Ga
Siedepunkt: 201 °C
Melting Pt: 78 °C
Dichte: 2,47
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4348
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge