Lithium acetylide ethylenediamine complex 25% (w/w) Aufschlämmung in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
439881000
439881000.EA 299 EUR InStock
439881000.
Lithium acetylide ethylenediamine complex 25% (w/w) Aufschlämmung in Toluol, AcroSeal®
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Formel: C₄H₉LiN₂
MW: 92.07 g/mol
Flash-Pt: –14 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013183
CAS-Nummer: 6867-30-7
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Tan to orange-brown Slurry
Titration with HClO4 23.5 to 30.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge