Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44344.14 44344.22 44344.36
44344.14EA 40.8 EUR InStock
44344.14 44344.22 44344.36
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98,0-102,0% ACS
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.71 Refractive Index: 1.542 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 140° -4H2O Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Melting Pt: ∼140 °C (-4H₂O)
Dichte: 1,71
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge