Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 71.2 EUR InStock
44429.30 44429.A1 44429.A7
Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger
Titan(IV)oxid anatas
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269


Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1855 °C
Dichte: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge