Silicon(IV) 2-ethylhexanoate ≥75%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44635.30
44635.30EA 606 EUR InStock
44635.30
Silicon(IV) 2-ethylhexanoate ≥75%
Silicon(IV) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67939-81-5 Molecular Formula: C32H60O8Si Formula Weight: 600.91 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow UN No.: UN1170 MDL No.: MFCD00269842
Formel: C₃₂H₆₀O₈Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269842
CAS-Nummer: 67939-81-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge