Barium-2-ethylhexanoat (∼17,5% Ba) in 2-Ethylhexansäure
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44847.14
44847.14EA 80.2 EUR InStock
44847.14
Barium-2-ethylhexanoat (∼17,5% Ba) in 2-Ethylhexansäure
Barium-2-ethylhexanoat
CAS No.: 2457-01-4 Molecular Formula: C16H30BaO4 Formula Weight: 423.76 Physical Form: Viscous liquid Appearance: Yellow
Formel: C₁₆H₃₀BaO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058696
CAS-Nummer: 2457-01-4
EINECS: 219-535-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge