Strontiumperchlorat Trihydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
45577.09 45577.22 45577.36
45577.09EA 26 EUR InStock
45577.09 45577.22 45577.36
Strontiumperchlorat Trihydrat ≥98%
Strontiumperchlorat Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 15650-09-6 Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O Formula Weight: 340.54 (286.52anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1508 MDL No.: MFCD09039117
Formel: Cl₂O₈Sr·3H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09039117
CAS-Nummer: 15650-09-6
EINECS: 236-614-2
UN: 1508
ADR: 5.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge