Nitrit-Standardlösung, 200 mg/l NO2- in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
458092JEA 113 EUR InStock
458092J
Nitrit-Standardlösung, 200 mg/l NO2- in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Nitrit-Standards
NO₂ gelöst in H₂O
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge