Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brückenthermostate, Proline

Lieferant: LAUDA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

L001542 L001543 L001544 L001545 L001556 L001557 L001558 L001559 L001570 L001571 L001572 L001573
461-1243EA 5280 EUR InStock
461-1243 461-1244 461-1245 461-1246 LAUDL001556 LAUDL001557 LAUDL001558 LAUDL001559 LAUDL001570 LAUDL001571 LAUDL001572 LAUDL001573
Brückenthermostate, Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Brückenthermostate mit einfachem Sensorbedienfeld und variabler Varioflex-Pumpe; Die Modelle PB besitzen eine Druck-/Saugpumpe. Die Modelle PBD sind mit einer stärkeren Druckpumpe mit 8 wählbaren, auf den jeweiligen Leistungsbedarf anpassbaren Stufen bis 1,1 bar und einer Pumpleistung (Druck) von maximal 32 L/min ausgestattet und ermöglichen die Temperierung von tieferen Bädern bis 320 mm. Teleskopstange für Bäder mit einer Breite von 310 bis 550 mm, ergonomischer Griff und rückseitige und seitliche Pumpenanschlüsse.

  • Breiter Temperaturbereich bis 300 °C
  • Heizleistung: 3,5 kW
  • PowerAdapt sorgt für kürzere Aufheizzeiten und optimale Leistung ohne Überhitzung
  • Wahlweise in master- oder command-version
  • Das Gerät kann später von der master- auf die command-version aufgerüstet werden

Master Thermostats: Proline Master thermostats have an easy to read green LED display with 0,01 °C resolution, simple three key operation with additional Tmax button and indicator lights for heating and cooling. SelfCheck assistant ensures user is automatically alerted to possible faults including over-temperature/overloading with visual and acoustic alarms. Units have two module sockets, which can be upgraded with RS232/485 interface, analogue or contact modules.

Wählbare Begrenzung des Sollwertbereichs
Integrierter Externregler in Kaskadenschaltung
Vorlauftemperatur- sowie Korrekturgrößenbegrenzung für präzises Heizen beim Externregelbetrieb
Einfache Temperaturfühler-Kalibrierung
Einstellbarer Startmodus (automatisch/manuell)

Command-Thermostate: Neben den Leistungen des Proline Master Thermostats verfügt der Proline Command zusätzlich über eine hochauflösende, hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C. Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Multigrafikdisplay mit Klartextmeldungen, grafischer Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch).

Fixtemperaturen; 8 frei wählbare und veränderbare Temperaturen
Echtzeituhr in Kombination mit Schaltuhrfunktion
Programmierbare Steuerungszeitschaltuhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in jeweils 5 Programme
Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS232/485-Schnittstelle
Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar

Max. Flussrate/max. Druck:
PB: 25 L/min, 0,7 bar, Saugleistung 0,4 bar
PBD: 32 L/min, 1,1 bar

Bestellinformation: Bad nicht im enthalten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge