Zinkstearat 12,5 - 14,0 % RSN, Hyqual®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
4644-32EA 0 EUR InStock
4644-32
Zinkstearat 12,5 - 14,0 % RSN, Hyqual®, Macron Fine Chemicals™
Zinkstearat
Formel: C₃₆H₇₀O₄Zn
Dichte: 1,10 g/cm³
Flash-Pt: 279,00 °C
MDL Number: MFCD00013031
CAS-Nummer: 557-05-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge