Oxytetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46598-250MG
46598-250MGEA 55.4 EUR InStock
46598-250MG
Oxytetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
MW: 496.90 g/mol
MDL Number: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71fa3e72267cfeb10824fafb74a9b1369cd3876&vid=b71fa3e72267cfeb10824fafb74a9b1369cd3876&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge