D(+)-Äpfelsäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46940-U
46940-UEA 64.2 EUR InStock
46940-U
D(+)-Äpfelsäure, Supelco®
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8e8543edbc1ac226f6b4b119c1606144c206db&vid=4e8e8543edbc1ac226f6b4b119c1606144c206db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge