D(+)-Glucose
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47249
47249.EA 43.2 EUR InStock
47249.
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Melting Pt: 146
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93c10605c14be527901ce2420e2584a03e0a2fe&vid=f93c10605c14be527901ce2420e2584a03e0a2fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge