Colecalciferol (Vitamin D3)
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47763
47763.EA 60.2 EUR InStock
47763.
Colecalciferol (Vitamin D3)
Colecalciferol (Vitamin D3)
Formel: C₂₇H₄₄O
MDL Number: MFCD00078131
CAS-Nummer: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&vid=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge