Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

49558-100MG
49558-100MGEA 353 EUR InStock
49558-100MG
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Fluorescent probe DMQCOSu for analysis of aliphatic primary amines and diamines in water (tap water and river water), human urine and sera without solvent extraction.

The detection limit in real samples is between 0.07–4.00 nmol/L.

Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.


Formel: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298.29 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16875520
CAS-Nummer: 569355-30-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..