Formaldehyde monitor
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3721
514-0008EA 518 EUR InStock
514-0008
Formaldehyde monitor
Gas-Spürsysteme
Der Monitor bedient sich des bestätigten wissenschaftlichen Prinzips der Diffusion, dem schrittweisen Vermischen von Molekülen von zwei oder mehr Substanzen.
  • Der Schadstoff-Monitor für Formaldehyd nutzt einen mit Bisulfit imprägnierten Filter und wird anhand der Kolorimetrie analysiert
  • Kann zur achtstündigen TWA-Bestimmung genutzt werden
  • Besitzt keine ausreichende Empfindlichkeit für Kurzzeitgrenzwerte (STEL)
Hilft bei der Erkennung von gesundheitsschädlichen Gasen in industriellen Arbeitsbereichen.
18 Monate Haltbarkeit.
Zertifizierungen: Entspricht den OSHA Bestimmungen bei ±25% Genauigkeit bei 0,5 - 5,0 ppm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge